Print…
2-Nitrofenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
128740010 128740050 128741000 128745000
ACRO128740010EA 112 EUR
ACRO128740010 ACRO128740050 ACRO128741000 ACRO128745000
2-Nitrofenol 99%
2-Nitrofenol
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de ebulição: 214,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 43…47 °C
Densidade: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011688
Número CAS: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %