4-Nitroanisole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19152.0B
A19152.30
A19152.0BEA
340
EUR
A19152.0B
A19152.30
4-Nitroanisole ≥97%
4-Nitroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 100-17-4
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1865361
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 3458
MDL No.: MFCD00007327
Fórmula:
C₇H₇NO₃ Ponto de ebulição: 260 °C Ponto de Fusão: 50…54 °C Densidade: 1,233 Ponto de Inflamação: 130 °C (266 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007327 Número CAS: 100-17-4 EINECS: 202-825-3 UN: 3458 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6585 |