Print…
4-Nitroanisole 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
147020050 147022500
ACRO147020050EA 21.4 EUR
ACRO147020050 ACRO147022500
4-Nitroanisole 99+%
4-Nitroanisole
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Densidade: 1,23 g/cm³
Ponto de Inflamação: 130 °C
Número MDL : MFCD00007327
Número CAS: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682
Encomendar
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %