Print…
Espátulas colher, planas
Fornecedor: RSG
098.215 098.180 038.180 038.215
RSGA098.215EA 17.8 EUR
RSGA098.215 RSGA098.180 RSGA038.180 RSGA038.215
Espátulas colher, planas
Espátulas
Espátulas em forma de colher planas em aço inoxidável. Disponíveis com uma ou duas colheres.