Print…
Anéis de inclusão
Fornecedor: KARTELL
2919 0291904 0291906 0291912 0291913
KART2919EA 66.2 EUR
KART2919 KART0291904 KART0291906 KART0291912 KART0291913
Anéis de inclusão
Cassetes histológicas Anéis de Inclusão
Embedding rings made from ABS.
  • Dimensions: 41×28×11 mm
Available in the colours white, blue, yellow, green and pink.