Print…
3-Nitrofenol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20895.0025 8.20895.0100 8.20895.0005
8.20895.0025EA 107 EUR
8.20895.0025 8.20895.0100 8.20895.0005
3-Nitrofenol para síntese, Sigma-Aldrich®
3-Nitrofenol
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de ebulição: 271 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Densidade: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007240
Número CAS: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06652
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 95 - 98 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Boiling Point 194 °C (93 hPa)
Flash Point 100 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH 6.6 - 8.6 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Synonyms m-Nitrophenol
Hill Formula C6H5NO3
Chemical Formula O2NC6H4OH