Print…
3-Nitrofenol, cristais
Fornecedor: MP Biomedicals
Perigo
0215589380 0215589305 0215589325
ICNA0215589380EA 303 EUR
ICNA0215589380 ICNA0215589305 ICNA0215589325
3-Nitrofenol, cristais
3-Nitrofenol
Soluble in ethanol and water.
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007240
Número CAS: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682