Print…
VWR®, Pontas com filtro
Fornecedor: VWR Collection
732-0540EA 120 EUR
732-0540 732-0542 732-0536 732-0559 732-0571 732-1100 732-1101
VWR®, Pontas com filtro
Pontas de pipetas
Todas as pontas são feitas de PP médico virgem de alta qualidade, 100% puro. Feitas em moldes da mais alta qualidade, essas pontas podem ser utilizadas sempre que o trabalho exigir um padrão mais elevado. Todos os produtos são testados quanto à contaminação por endotoxinas (pirogênica) e certificados de acordo com os resultados da USP. As resinas são pré-testadas para contaminação por metal. Os certificados estão arquivados por número de lote para todos os resultados de teste.
  • Um vedante sobredimensionado assegura que as pontas vedem facilmente e de forma consistente, sem fugas seja em pipetas mais antigas, seja em pipetas novas
  • Certificadas quanto à ausência de ADN, DNase/RNase, ATP, endotoxinas e metais pesados detectáveis