Print…
3-Nitrofenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: m-Nitrophenol
172300100 172300500 172302500
ACRO172300100EA 44.4 EUR
ACRO172300100 ACRO172300500 ACRO172302500
3-Nitrofenol 99%
3-Nitrofenol
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Ponto de ebulição: 194 °C (70 mmHg)
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Densidade: 1.49 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007240
Número CAS: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06652
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %