Print…
Nitrobenzeno, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
06084-1ML-F 06084-5ML-F
06084-1ML-FEA 37.6 EUR
06084-1ML-F 06084-5ML-F
Nitrobenzeno, Supelco®
Nitrobenzeno
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 210,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 5,7 °C
Densidade: 1,2037 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007043
Número CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8aa85a398833ac71f039039607b0f966209055c&vid=41684d31c0839075353f470379903cf0e8890f8b&prid=web&clid=SAPDAM