Print…
Nitrobenzeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06770.0100 8.06770.1000 8.06770.2500 8.06770.9033
8.06770.0100EA 31.3 EUR
8.06770.0100 8.06770.1000 8.06770.2500 8.06770.9033
Nitrobenzeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Nitrobenzeno
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 210,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 5,7 °C
Densidade: 1,2037 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007043
Número CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
Encomendar
Solubility 1.90 g/l (20 °C)
Melting Point 6.0 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Boiling Point 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 40 %(V)
Density 1.20 g/cm3 (20 °C)
pH 8.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C DIN 51794