Nitrobenzeno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10585.0C
A10585.0E
A10585.36
A10585.0CEA
196
EUR
A10585.0C
A10585.0E
A10585.36
Nitrobenzeno ≥99%
Nitrobenzeno
Purity: 99%
CAS No.: 98-95-3
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5520
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 507540
Merck Reference: 14,6588
UN No.: 1662
MDL No.: MFCD00007043
Fórmula:
C₆H₅NO₂ Ponto de ebulição: 210…212 °C Ponto de Fusão: 5…6 °C Densidade: 1,196 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007043 Número CAS: 98-95-3 EINECS: 202-716-0 UN: 1662 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6588 |