Print…
Nitrobenzeno 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
128420010 128420025 128420100
ACRO128420010EA 53.6 EUR
ACRO128420010 ACRO128420025 ACRO128420100
Nitrobenzeno 99%, extra puro
Nitrobenzeno
Fórmula: C₆H₅NO₂
Ponto de ebulição: 210…211 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 5…6 °C
Densidade: 1,205 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007043
Número CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %