Print…
N-Methyl-2-nitroaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A19538.22 A19538.14 A19538.06
A19538.22EA 320 EUR
A19538.22 A19538.14 A19538.06
N-Methyl-2-nitroaniline ≥98%
N-Methyl-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 612-28-2 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007090
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 158 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: 33…36 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007090
Número CAS: 612-28-2
EINECS: 210-303-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II