Print…
N-Metilanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
65760-1L 65760-250ML
SIAL65760-1LEA 103 EUR
SIAL65760-1L SIAL65760-250ML
N-Metilanilina, Sigma-Aldrich®
N-Metilanilina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 196,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008283
Número CAS: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06098