Print…
N-Metilanilina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
126270010 126275000 126270025
ACRO126270010EA 86.8 EUR
ACRO126270010 ACRO126275000 ACRO126270025
N-Metilanilina 99%
N-Metilanilina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 195 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0,987 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008283
Número CAS: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06098
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5685 to 1.5725 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as formaldehyde)
Titrable acid ≤0.001 meq/g