Print…
3,4,5-Trimetoxianilina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L01619.06 L01619.14
L01619.06EA 37.5 EUR
L01619.06 L01619.14
3,4,5-Trimetoxianilina ≥98%
3,4,5-Trimetoxianilina
Purity: 98+% CAS No.: 24313-88-0 Molecular Formula: C9H13NO3 Formula Weight: 183.21 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 642919 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008393
Fórmula: C₉H₁₃NO₃
Peso Molecular: 183.21 g/mol
Ponto de ebulição: 293
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008393
Número CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III