Print…
3,4,5-Trimetoxianilina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
139900100 139900250
ACRO139900100EA 50.4 EUR
ACRO139900100 ACRO139900250
3,4,5-Trimetoxianilina 97%
3,4,5-Trimetoxianilina
Fórmula: C₉H₁₃NO₃
Ponto de ebulição: 293 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008393
Número CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %