Print…
2,4-Dinitroanilina estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Estabilização: Umedecido com água
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03248.0005 8.03248.0250
8.03248.0005EA 28.2 EUR
8.03248.0005 8.03248.0250
2,4-Dinitroanilina estabilizado para síntese, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitroanilina
Fórmula: C₆H₅N₃O₄
Ponto de ebulição: 401 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 177…178 °C
Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007151
Número CAS: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03298
Encomendar
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 177 - 180 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (25 °C)
Flash Point 224 °C
pH 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 365 °C