Print…
2,4-Dinitroanilina 99% umedecido com cerca de 15% de água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B21080.22 B21080.36
B21080.22EA 42.9 EUR
B21080.22 B21080.36
2,4-Dinitroanilina 99% umedecido com cerca de 15% de água
2,4-Dinitroanilina
Purity: 99% CAS No.: 97-02-9 Molecular Formula: C6H5N3O4 Formula Weight: 183.12 Flash Point: 224°(435°F) Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 982999 Merck Reference: 14,3270 UN No.: 1596 MDL No.: MFCD00007151
Fórmula: C₆H₅N₃O₄
Peso Molecular: 183.12 g/mol
Ponto de ebulição: 401
Ponto de Fusão: 176…180 °C
Densidade: 1.61
Ponto de Inflamação: 224 °C (435 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007151
Número CAS: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03298