Print…
4-Nitroanilina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Nitroanilina
128375000 128371000 128370025
ACRO128375000EA 135 EUR
ACRO128375000 ACRO128371000 ACRO128370025
4-Nitroanilina 99%
4-Nitroanilina
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 332 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 146…151 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007858
Número CAS: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06681
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %