Print…
Recipientes com tampa roscada
Fornecedor: KARTELL
5623 5621 0563200 5633
KART5623EA 274 EUR
KART5623 KART5621 KART0563200 KART5633
Recipientes com tampa roscada
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Coleta de Amostras de Fezes
Made of PS, with PE screw cap and spoon.
  • Disposable
  • Available sterile or non sterile
  • Good chemical resistance
  • Lightweight