Print…
3-Nitroanilina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
128361000 128365000
ACRO128361000EA 33.5 EUR
ACRO128361000 ACRO128365000
3-Nitroanilina 98%
3-Nitroanilina
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 111…114 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007782
Número CAS: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06679
Encomendar
Appearance Yellow to ochre to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %