Print…
2-Nitroanilina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
128350050 128351000 128355000 128350051
ACRO128350050EA 25.4 EUR
ACRO128350050 ACRO128351000 ACRO128355000 ACRO128350051
2-Nitroanilina 98%
2-Nitroanilina
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 284 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 70…74 °C
Densidade: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007687
Número CAS: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06680
Encomendar
Appearance Orange to brown Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤80 ppm (Typical)
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm (Typical)
Iron (Fe) ≤65 ppm (Typical)
Potassium (K) ≤50 ppm (Typical)
Titanium (Ti) ≤150 ppm (Typical)
Silicon dioxide (SiO2) ≥99.80 % (Typical)