Print…
Anilina, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
51788-1ML-F 51788-5ML-F
51788-1ML-FEA 50.1 EUR
51788-1ML-F 51788-5ML-F
Anilina, Supelco®
Anilina
Fórmula: C₆H₅NH₂
Ponto de ebulição: 184 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –6,2 °C
Densidade: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007629
Número CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60e53ae52c1bcb9d16ce9edd1bbdfc66d168aea&vid=d8362e74bf6d8beaad46bf7a66bdc775166e2638&prid=web&clid=SAPDAM