Print…
Amostradores, Liquid-Sampler
Fornecedor: BURKLE
5326-0001 5326-0002 5326-0004 5326-0003
331-0032EA 266 EUR
331-0032 331-0033 331-0035 331-0034
Amostradores, Liquid-Sampler
Amostradores Amostradores de fluidos
Material: aço inoxidável V4A (1.4404). Amostrador para líquidos de baixa a alta viscosidade.
  • Fácil de operar com uma mão
  • Com funil para enchimento seguro dos frascos de amostra