Anilina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 62-53-3
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5860
Melting Point: -6°
Boiling Point: 183-184°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 605631
Merck Reference: 14,659
UN No.: 1547
MDL No.: MFCD00007629
Fórmula:
C₆H₅NH₂ Ponto de ebulição: 183…184 °C Ponto de Fusão: –6 °C Densidade: 1,021 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007629 Número CAS: 62-53-3 EINECS: 200-539-3 UN: 1547 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,659 |