Print…
Amostradores, descartáveis, sifão de imersão
Fornecedor: BURKLE
5387-0100 5387-0075 5387-0050
BURK5387-0100EA 31.2 EUR
BURK5387-0100 BURK5387-0075 BURK5387-0050
Amostradores, descartáveis, sifão de imersão
Amostradores Amostradores descartáveis
Disposable plunging samplers acting like siphons.
  • Transparente
  • O conteúdo é facilmente visível
  • O PE confere uma maior resistência da superfície à aderência do material de amostra, minimizando a retenção da amostra no amostrador de imersão
If strongly adhesive liquids are sampled, it is easier to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.