Print…
Dispositivos de amostragem, sifão de imersão
Fornecedor: BURKLE
5315-0050 5315-0200 5315-0100 5315-0300
BURK5315-0050EA 59.6 EUR
BURK5315-0050 331-2113 BURK5315-0100 BURK5315-0300
Dispositivos de amostragem, sifão de imersão
Amostradores Colectores de amostra
Sifão de imersão para a remoção simples de amostras líquidas.
  • De PP, transparentes
  • Possibilidade de amostragem orientada e multi-camada
  • Extremidade superior com válvula de refluxo, extremidade inferior com válvula de esfera