Print…
Anilina 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
423420010 423420050 423425000 423420025
ACRO423420010EA 161 EUR
ACRO423420010 ACRO423420050 ACRO423425000 ACRO423420025
Anilina 99+% ACS
Anilina
Fórmula: C₆H₅NH₂
Ponto de ebulição: 184 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –6,2 °C
Densidade: 1,0213 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007629
Número CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid (May darken to red-brown on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤250 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Hydrocarbons Passes test
Chlorobenzene (C6H5Cl) ≤0.01 %
Nitrobenzene (C6H5NO2) (Limit about 0.001 %) Passes test