Print…
N,N-Dimethyl-4-nitroaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L00404.06 L00404.14
L00404.06EA 34.7 EUR
L00404.06 L00404.14
N,N-Dimethyl-4-nitroaniline ≥98%
N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 100-23-2 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 163-166° Beilstein Reference: 638087 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014712
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Ponto de ebulição: 288 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 163…166 °C
Densidade: 1,179 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014712
Número CAS: 100-23-2
EINECS: 202-832-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III