Print…
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
A18301.14 A18301.22 A18301.30
A18301.14EA 37.4 EUR
A18301.14 A18301.22 A18301.30
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina ≥98%
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina
Purity: 98% CAS No.: 138-89-6 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 84-87° Beilstein Reference: 607293 Merck Reference: 14,6638 UN No.: 1369 MDL No.: MFCD00002063
Fórmula: C₈H₁₀N₂O
Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 84…87 °C
Densidade: 1,150
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002063
Número CAS: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN: 1369
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,6638