Print…
VWR®, Papéis de filtro qualitativo
Fornecedor: VWR Collection
516-0800EA 9.2 EUR
516-0800 516-0801 516-0802 516-0803 516-0804 516-0805 516-0820 516-0821 516-0822 516-0823 516-0824 516-0825 516-0826 516-0827 516-0828 516-0829 516-0830 516-0831 516-0832 516-0833 516-0834 516-0835 516-0836 516-0837 516-0806 516-0807 516-0808 516-0809 516-0810 516-0811 516-0812 516-0813 516-0814 516-0815 516-0816 516-0817 516-0818 516-0819 516-0838 516-0839 516-0840 516-0841 516-0842 516-0843 516-0844 516-0845 516-0880 516-0307 516-0276 516-0277 516-0278 516-0279 516-0280 516-0281 516-0282 516-0284 516-0285 516-0286 516-0287 516-0288 516-0290 516-0291 516-0292 516-0293 516-0297 516-0298 516-0300 516-0301 516-0309 516-0283 516-0289 516-0294 516-0295 516-0296 516-0299 516-0302 516-0303 516-0304 516-0305 516-0306 516-0308 516-0310 516-0349 516-0351 516-0350
VWR®, Papéis de filtro qualitativo
Filtros Papéis de Filtro Papel de filtro qualitativo
Grau 402 e 302: Grau geral para tarefas qualitativas. Adequado para a maior parte de sulfuretos. Determinação do teor total de gordura em lacticínios.
Grau 403 e 313: Drogas, aplicações farmacêuticas, licores, tinturas, cromatografia e filtrações isentas de proteínas em laboratórios clínicos.
Grau 410 e 305: Filtração de óxido de cobre(I), sulfato de chumbo, sulfato de bário, carbonato de magnésio, entre outros, para o trabalho analítico. Adequado para a filtração extremamente difícil e para clarificação do vinho.
Grau 413 e 303: Para trabalhos de rotina no laboratório, indicados para requisitos de estudos na química geral. Indicados para filtração de fosfato de alumínio, carbonato de bário, cromato de chumbo, entre outros.
Grade 415 and 301: Coarse precipitates such as aluminium hydroxide, cobalt carbonate, mercury iodide, magnesium hydroxide and more.
Grade 417: Creped. Rapid filtrations where fine particle retention is not required.
Grau 307: Para a indústria cervejeira. Papel de filtro de 70 g/m² com superfície em relevo para a análise de malte em fábricas de cerveja (de acordo com a norma EBC).
Grau 600 e 310: Papel de filtro qualitativo para usar em laboratórios de rotina, universidades e hospitais. Feito de 100% de celulose sem material ligante.
Grau 315: Para precipitados gelatinosos e grosseiros.