Print…
Soluções padrão de condutividade
Fornecedor: VWR Chemicals
84131.260EA 31.5 EUR
84131.260 84132.260 84133.260 84134.230 84135.260 84136.260 84137.260 84138.260 84139.260 84140.260 84141.260 84142.260 84143.260 84144.260 84145.260 84146.260 84131.180 84135.180 84135.290 84136.180 84136.290 84107.260 84108.260 84149.260 85917.260 85918.260 85919.260
Soluções padrão de condutividade
Padrões Padrões de Condutividade
Uma gama completa de padrões de controlo certificados com valores que vão de 1,3 a 500000 µs para satisfazer todos os requisitos de análise eletroquímica.
  • Precisão até ±1%
  • Rastreável de acordo com os padrões NIST, cumprindo os requisitos da Farmacopeia Europeia e da USP
  • Testado usando os métodos de teste acreditados pelo INAB segundo a norma ISO 17025
Valores padrão (25 °C)
Usado para determinar uma constante da célula - ver as recomendações do fabricante do instrumento para o design da célula relevante.
Valores Premium (25 °C)
Estes padrões destinam-se a verificar se o sistema de medição (instrumento, sonda e operador) consegue detetar com precisão valores de amostras na área de interesse (p. ex., 20 μs/cm para água farmacêutica ou 100000 μs/cm para amostras ambientais).