Print…
VWR®, Papéis de filtro quantitativo
Fornecedor: VWR Collection
516-0847EA 20.9 EUR
516-0847 516-0848 516-0849 516-0850 516-0852 516-0853 516-0854 516-0855 516-0856 516-0857 516-0267 516-0263 516-0269 516-0275 516-0268 516-0271 516-0270 516-0274 516-0272 516-0273 516-0264 516-0265 516-0266
VWR®, Papéis de filtro quantitativo
Filtros Papéis de Filtro Papel de filtro quantitativo
424: Filtração de sulfureto de chumbo, sulfureto de prata, cromato alcalino, cromato de chumbo e arsénio, antimónio, cádmio e produtos alimentares. Determinação do índice de areia em lacticínios. Determinação do índice de brancura na pasta de papel em fábricas de papel.
434: Análise de precipitados muito finos tais como dióxido de chumbo, fluoreto de cálcio, sulfureto de níquel, sulfureto de zinco, sulfato de bário a frio e óxido cúprico. Determinação de impurezas insolúveis em gorduras e óleos de origem animal e vegetal.
454: Retenção de hidróxido de zircónio, hidróxido de alumínio, sulfeto de cobalto e outros precipitados gelatinosos ou grosseiros.
474: Análises quantitativas gerais. Também para a filtração de fosfato de alumínio, fosfato de amónio e zinco e cromato de prata.