Print…
N,N-Dietilanilina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
181060010 181060025 181062500
ACRO181060010EA 57 EUR
ACRO181060010 ACRO181060025 ACRO181062500
N,N-Dietilanilina 99%
N,N-Dietilanilina
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Ponto de ebulição: 215,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 0,933 g/cm³
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009042
Número CAS: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03140
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %