Print…
Alaranjado de Metilo Reag. Ph. Eur., ACS
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
1.01322.0025EA 66.7 EUR
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
Alaranjado de Metilo Reag. Ph. Eur., ACS
Alaranjado de Metilo
Fórmula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Ponto de ebulição: ∼90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007502
Número CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Encomendar
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 327.34 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
pH 6.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials