Print…
Alaranjado de Metilo ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
17874.06 17874.14 17874.22
17874.06EA 25.5 EUR
17874.06 17874.14 17874.22
Alaranjado de Metilo ACS
Alaranjado de Metilo
CAS No.: 547-58-0 Molecular Formula: C14H14N3NaO3S Formula Weight: 327.34 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange Odour: Weak, characteristic pH: 6.5 Melting Point: 300° Solubility: Soluble in 500 parts water. More soluble in hot water Beilstein Reference: 4732884 Merck Reference: 14,6105 UN No.: 3143 MDL No.: MFCD00007502
Fórmula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Ponto de ebulição: ∼90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007502
Número CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6105