Print…
Alaranjado de Metilo ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
414660100 414660250 414661000
ACRO414660100EA 27 EUR
ACRO414660100 ACRO414660250 ACRO414661000
Alaranjado de Metilo ACS
Alaranjado de Metilo
Fórmula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Ponto de ebulição: ∼90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007502
Número CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Encomendar
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Clarity of solution Passes test
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ