Print…
Alaranjado de Metilo, puro indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
151421000 151425000
ACRO151421000EA 47.4 EUR
ACRO151421000 ACRO151425000
Alaranjado de Metilo, puro indicador
Alaranjado de Metilo
Fórmula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Ponto de ebulição: ∼90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007502
Número CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127
Encomendar
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
UV Lambda max 461 to 469 nm (in 0.01N NaOH)
Visual transition interval from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)