Print…
4-Iodophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A13455.14 A13455.06 A13455.22
A13455.14EA 105 EUR
A13455.14 A13455.06 A13455.22
4-Iodophenol ≥98%
4-Iodophenol
Purity: 98+% CAS No.: 540-38-5 Molecular Formula: C6H5IO Formula Weight: 220.01 Melting Point: 91-95° Boiling Point: 138°/5mm Merck Reference: 14,5036 MDL No.: MFCD00002327
Fórmula: C₆H₅IO
Ponto de ebulição: 138 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 91…95 °C
Densidade: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002327
Número CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,5036