Print…
2-Iodophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13599.06 A13599.14 A13599.22
A13599.06EA 27.3 EUR
A13599.06 A13599.14 A13599.22
2-Iodophenol ≥98%
2-Iodophenol
Purity: 98% CAS No.: 533-58-4 Molecular Formula: C6H5IO Formula Weight: 220.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 186-187°/160mm Beilstein Reference: 1855300 Merck Reference: 14,5035 MDL No.: MFCD00013963
Fórmula: C₆H₅IO
Ponto de ebulição: 186…187 °C (160 mmHg)
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Densidade: 1,947
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013963
Número CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5035