Print…
3-Iodoanisole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
222020050 222020250 222021000
ACRO222020050EA 28.7 EUR
ACRO222020050 ACRO222020250 ACRO222021000
3-Iodoanisole 97%
3-Iodoanisole
Fórmula: C₇H₇IO
Ponto de ebulição: 244…245 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001048
Número CAS: 766-85-8
EINECS: 212-173-1
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %