Print…
1-Iodo-4-nitrobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23950.06 B23950.14 B23950.22
B23950.06EA 34.3 EUR
B23950.06 B23950.14 B23950.22
1-Iodo-4-nitrobenzene ≥98%
1-Iodo-4-nitrobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 636-98-6 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Melting Point: 172-177° Boiling Point: 288-290° MDL No.: MFCD00007299
Fórmula: C₆H₄INO₂
Ponto de ebulição: 288…290 °C
Ponto de Fusão: 172…177 °C
Densidade: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007299
Número CAS: 636-98-6
EINECS: 211-272-7