Print…
4-Iodoanilina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
156610250 156611000 156615000
ACRO156610250EA 46 EUR
ACRO156610250 ACRO156611000 ACRO156615000
4-Iodoanilina 99%
4-Iodoanilina
Fórmula: C₆H₆IN
Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 59…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007848
Número CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05049
Encomendar
Appearance Beige to grey-brown to dark grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥98.5 %