Print…
2-Iodoaniline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
122300050 122300250 122301000
ACRO122300050EA 40.2 EUR
ACRO122300050 ACRO122300250 ACRO122301000
2-Iodoaniline 98%
2-Iodoaniline
Fórmula: C₆H₆IN
Ponto de ebulição: 263 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007680
Número CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
Encomendar
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %