Print…
Ácido 4-Iodobenzoico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
124480100 124480500
ACRO124480100EA 39.4 EUR
ACRO124480100 ACRO124480500
Ácido 4-Iodobenzoico 98%
Ácido 4-Iodobenzoico
Fórmula: C₇H₅IO₂
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 270…274 °C
Densidade: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002533
Número CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
HPLC ≥97.5 %