Print…
Ácido 3-Iodobenzoico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11515.30 A11515.18 A11515.09
A11515.30EA 566 EUR
A11515.30 A11515.18 A11515.09
Ácido 3-Iodobenzoico ≥98%
Ácido 3-Iodobenzoico
Purity: 98+% CAS No.: 618-51-9 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: 186-188° Beilstein Reference: 971088
Fórmula: C₇H₅IO₂
Ponto de ebulição: 337 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 186…188 °C
Densidade: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002496
Número CAS: 618-51-9
EINECS: 210-555-2