Print…
Acido 2-Iodobenzoico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
122340250 122341000 122345000
ACRO122340250EA 25.3 EUR
ACRO122340250 ACRO122341000 ACRO122345000
Acido 2-Iodobenzoico 98%
Acido 2-Iodobenzoico
Fórmula: C₇H₅IO₂
Ponto de ebulição: 314 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 161…163 °C
Densidade: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002419
Número CAS: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 13,05052
Encomendar
Appearance White to off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.005 %