Print…
4-Iodobenzonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
412380250 412380050
ACRO412380250EA 210 EUR
ACRO412380250 ACRO412380050
4-Iodobenzonitrile 99%
4-Iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄IN
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051310
Número CAS: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene